Wichtige Dokumente
ENAH93E74F3E
Enamine
3-(difluoromethyl)oxetan-3-amine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-6430616-50MG
697,60 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-6430616-50MG
697,60 €
Iupac Name
3-(difluoromethyl)oxetan-3-amine
Inchi Code
1S/C4H7F2NO/c5-3(6)4(7)1-8-2-4/h3H,1-2,7H2
InChIKey
YKHSRUKDCLHZSS-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6430616
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)