Merck
ENAH93E74EC3
Enamine
methyl 2-oxo-5-phenylpentanoate
Größe auswählen
100 MG
436,30 €
250 MG
604,00 €
500 MG
927,70 €
1 G
1.176,00 €
2.5 G
2.261,50 €
5 G
3.324,90 €
Lieferanten-SKU: EN300-23058141-100MG
436,30 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
436,30 €
250 MG
604,00 €
500 MG
927,70 €
1 G
1.176,00 €
2.5 G
2.261,50 €
5 G
3.324,90 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.24
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-23058141-100MG
436,30 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 2-oxo-5-phenylpentanoate
Inchi Code
1S/C12H14O3/c1-15-12(14)11(13)9-5-8-10-6-3-2-4-7-10/h2-4,6-7H,5,8-9H2,1H3
InChIKey
LHHUTFSBQNIGCM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23058141
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23058141
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)