Merck
ENAH93E74DBE
Enamine
sodium 5-cyclopropyl-1,3,4-thiadiazole-2-carboxylate
Größe auswählen
100 MG
448,00 €
250 MG
622,20 €
500 MG
955,00 €
1 G
1.212,40 €
2.5 G
2.333,00 €
5 G
3.428,90 €
10 G
5.063,00 €
Lieferanten-SKU: EN300-26619000-100MG
448,00 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
448,00 €
250 MG
622,20 €
500 MG
955,00 €
1 G
1.212,40 €
2.5 G
2.333,00 €
5 G
3.428,90 €
10 G
5.063,00 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.17
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-26619000-100MG
448,00 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
sodium 5-cyclopropyl-1,3,4-thiadiazole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H6N2O2S.Na/c9-6(10)5-8-7-4(11-5)3-1-2-3;/h3H,1-2H2,(H,9,10);/q;+1/p-1
InChIKey
QCTBCFMAZQYPPC-UHFFFAOYSA-M
Lagertemp.
RT
Salt Data
[Na+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26619000
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26619000
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)