Wichtige Dokumente
ENAH93E74204
Enamine
2-fluoro-3-methylbut-2-en-1-ol
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-7183630-50MG
349,20 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-7183630-50MG
349,20 €
Iupac Name
2-fluoro-3-methylbut-2-en-1-ol
Inchi Code
1S/C5H9FO/c1-4(2)5(6)3-7/h7H,3H2,1-2H3
InChIKey
JPTSQZOXYWIQIW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7183630
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)