Merck
ENAH93E74177
Enamine
1-(2-fluoropyridin-3-yl)propan-1-ol
Größe auswählen
100 MG
363,50 €
250 MG
500,00 €
500 MG
761,30 €
1 G
964,10 €
2.5 G
1.845,50 €
5 G
2.708,70 €
10 G
3.995,70 €
Lieferanten-SKU: EN300-7693847-100MG
363,50 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
363,50 €
250 MG
500,00 €
500 MG
761,30 €
1 G
964,10 €
2.5 G
1.845,50 €
5 G
2.708,70 €
10 G
3.995,70 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
155.17
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-7693847-100MG
363,50 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(2-fluoro-3-pyridinyl)-1-propanol
Inchi Code
1S/C8H10FNO/c1-2-7(11)6-4-3-5-10-8(6)9/h3-5,7,11H,2H2,1H3
InChIKey
OGZCIWSSUHWGIX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7693847
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7693847
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)