Wichtige Dokumente
ENAH93E740F4
Enamine
2-(4-bromophenyl)pent-4-en-2-ol
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-5597162-100MG
363,50 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-5597162-100MG
363,50 €
Iupac Name
2-(4-bromophenyl)pent-4-en-2-ol
Inchi Code
1S/C11H13BrO/c1-3-8-11(2,13)9-4-6-10(12)7-5-9/h3-7,13H,1,8H2,2H3
InChIKey
NSJCWZRCICHXDA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5597162
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)