Merck
ENAH93E74011
Enamine
methyl (2R,3S)-2-amino-3-hydroxybutanoate hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
169.61
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
mp (Schmelzpunkt)
159-162
Iupac Name
methyl (2R,3S)-2-amino-3-hydroxybutanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11NO3.ClH/c1-3(7)4(6)5(8)9-2;/h3-4,7H,6H2,1-2H3;1H/t3-,4+;/m0./s1
InChIKey
OZSJLLVVZFTDEY-RFKZQXLXSA-N
Lagertemp.
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7356951
Melting Point
159-162
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7356951
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)