Wichtige Dokumente
ENAH93E73FD3
Enamine
6-(aminomethyl)spiro[3.3]heptan-1-ol hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-26621534-100MG
423,30 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-26621534-100MG
423,30 €
Iupac Name
6-(aminomethyl)spiro[3.3]heptan-1-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO.ClH/c9-5-6-3-8(4-6)2-1-7(8)10;/h6-7,10H,1-5,9H2;1H
InChIKey
JFEDQQDIZRLUGE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26621534
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)