Merck
ENAH90823672
Enamine
[(2,5-dimethylphenyl)methyl](methyl)amine hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
232,20 €
250 MG
312,80 €
500 MG
548,10 €
1 G
698,90 €
2.5 G
1.324,20 €
5 G
1.939,10 €
10 G
2.854,30 €
Lieferanten-SKU: EN300-7543086-100MG
232,20 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
232,20 €
250 MG
312,80 €
500 MG
548,10 €
1 G
698,90 €
2.5 G
1.324,20 €
5 G
1.939,10 €
10 G
2.854,30 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
185.7
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-7543086-100MG
232,20 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(2,5-dimethylphenyl)-N-methylmethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H15N.ClH/c1-8-4-5-9(2)10(6-8)7-11-3;/h4-6,11H,7H2,1-3H3;1H
InChIKey
IOQYCHSLEJKIGZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7543086
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7543086
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)