Wichtige Dokumente
ENAH908234C7
Enamine
4-fluoro-2-methyl-1,3-benzoxazol-6-amine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-7436944-100MG
363,50 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-7436944-100MG
363,50 €
Iupac Name
4-fluoro-2-methylbenzo[d]oxazol-6-amine
Inchi Code
1S/C8H7FN2O/c1-4-11-8-6(9)2-5(10)3-7(8)12-4/h2-3H,10H2,1H3
InChIKey
FCYIOJFFULKXCL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7436944
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)