Merck
ENAH90823346
Enamine
3-[3-(dimethylamino)propyl]-1,3-dimethylurea
Größe auswählen
50 MG
394,70 €
100 MG
565,00 €
250 MG
788,60 €
500 MG
1.217,60 €
1 G
1.547,80 €
2.5 G
2.990,80 €
5 G
4.403,90 €
10 G
6.508,60 €
Lieferanten-SKU: EN300-7503450-50MG
394,70 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
394,70 €
100 MG
565,00 €
250 MG
788,60 €
500 MG
1.217,60 €
1 G
1.547,80 €
2.5 G
2.990,80 €
5 G
4.403,90 €
10 G
6.508,60 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
173.26
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-7503450-50MG
394,70 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(3-(dimethylamino)propyl)-1,3-dimethylurea
Inchi Code
1S/C8H19N3O/c1-9-8(12)11(4)7-5-6-10(2)3/h5-7H2,1-4H3,(H,9,12)
InChIKey
UJXKRSANKLKRLO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7503450
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7503450
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)