Merck
ENAH9082312A
Enamine
1-(cyanomethyl)cyclopropane-1-carbonitrile
Größe auswählen
100 MG
191,90 €
250 MG
255,60 €
500 MG
376,50 €
1 G
470,10 €
2.5 G
968,00 €
5 G
1.798,70 €
10 G
3.460,10 €
Lieferanten-SKU: EN300-3432096-100MG
191,90 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
191,90 €
250 MG
255,60 €
500 MG
376,50 €
1 G
470,10 €
2.5 G
968,00 €
5 G
1.798,70 €
10 G
3.460,10 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
106.13
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-3432096-100MG
191,90 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(cyanomethyl)cyclopropane-1-carbonitrile
Inchi Code
1S/C6H6N2/c7-4-3-6(5-8)1-2-6/h1-3H2
InChIKey
ZKDSNUAWDDKJNE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3432096
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3432096
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)