Merck
ENAH908224E5
Enamine
2-chloro-N-(4-fluoro-2-iodophenyl)acetamide
Größe auswählen
100 MG
185,40 €
250 MG
245,20 €
500 MG
429,80 €
1 G
557,20 €
2.5 G
1.047,30 €
5 G
1.529,60 €
Lieferanten-SKU: EN300-7541787-100MG
185,40 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
185,40 €
250 MG
245,20 €
500 MG
429,80 €
1 G
557,20 €
2.5 G
1.047,30 €
5 G
1.529,60 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
313.5
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-7541787-100MG
185,40 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-chloro-N-(4-fluoro-2-iodophenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C8H6ClFINO/c9-4-8(13)12-7-2-1-5(10)3-6(7)11/h1-3H,4H2,(H,12,13)
InChIKey
IROSPMSECBCNHJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7541787
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7541787
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)