Merck
ENAH65927943
Enamine
sodium tetramethoxyboranuide
Größe auswählen
100 MG
436,30 €
250 MG
604,00 €
500 MG
927,70 €
1 G
1.176,00 €
2.5 G
2.261,50 €
5 G
3.324,90 €
10 G
4.909,60 €
Lieferanten-SKU: EN300-7471153-100MG
436,30 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
436,30 €
250 MG
604,00 €
500 MG
927,70 €
1 G
1.176,00 €
2.5 G
2.261,50 €
5 G
3.324,90 €
10 G
4.909,60 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
157.94
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-7471153-100MG
436,30 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
253-258
Iupac Name
sodium tetramethoxyborate
Inchi Code
1S/C4H12BO4.Na/c1-6-5(7-2,8-3)9-4;/h1-4H3;/q-1;+1
InChIKey
FKQWXHUCWQCDQG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
[Na+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7471153
Melting Point
253-258
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7471153
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)