Merck
ENAH65919BAE
Enamine
2-amino-3,3-difluoropropan-1-ol hydrochloride
Größe auswählen
50 MG
472,70 €
100 MG
683,30 €
250 MG
955,00 €
500 MG
1.478,90 €
1 G
1.884,50 €
2.5 G
3.649,90 €
5 G
5.378,90 €
Lieferanten-SKU: EN300-7445188-50MG
472,70 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
472,70 €
100 MG
683,30 €
250 MG
955,00 €
500 MG
1.478,90 €
1 G
1.884,50 €
2.5 G
3.649,90 €
5 G
5.378,90 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
147.55
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-7445188-50MG
472,70 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-amino-3,3-difluoropropan-1-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C3H7F2NO.ClH/c4-3(5)2(6)1-7;/h2-3,7H,1,6H2;1H
InChIKey
HQSKPMOOHUYKAI-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7445188
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7445188
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)