Merck
ENAH659198E8
Enamine
2-amino-4-(1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)butanoic acid hydrochloride
Größe auswählen
50 MG
341,40 €
100 MG
485,70 €
250 MG
675,50 €
500 MG
1.038,20 €
1 G
1.317,70 €
Lieferanten-SKU: EN300-7460641-50MG
341,40 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
341,40 €
100 MG
485,70 €
250 MG
675,50 €
500 MG
1.038,20 €
1 G
1.317,70 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
281.74
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-7460641-50MG
341,40 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-amino-4-(1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)butanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H15N3O2.ClH/c14-12(13(17)18)7-6-10-8-15-16(9-10)11-4-2-1-3-5-11;/h1-5,8-9,12H,6-7,14H2,(H,17,18);1H
InChIKey
INTYKPUECOOJCT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7460641
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7460641
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)