Wichtige Dokumente
ENAH581686B9
Enamine
N-cyclohexyl-3,4-dimethylbenzamide
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-7461383-100MG
232,20 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-7461383-100MG
232,20 €
Iupac Name
N-cyclohexyl-3,4-dimethylbenzamide
Inchi Code
1S/C15H21NO/c1-11-8-9-13(10-12(11)2)15(17)16-14-6-4-3-5-7-14/h8-10,14H,3-7H2,1-2H3,(H,16,17)
InChIKey
CRVWBTCVHJBKKG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7461383
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)