Merck
ENAH5802EF61
Enamine
7lambda6-thia-1,3-diazaspiro[4.5]decane-2,4,7,7-tetrone
Größe auswählen
100 MG
217,90 €
250 MG
292,00 €
500 MG
507,80 €
1 G
662,50 €
2.5 G
1.256,60 €
5 G
1.836,40 €
10 G
2.702,20 €
Lieferanten-SKU: EN300-5084016-100MG
217,90 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
217,90 €
250 MG
292,00 €
500 MG
507,80 €
1 G
662,50 €
2.5 G
1.256,60 €
5 G
1.836,40 €
10 G
2.702,20 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
218.23
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-5084016-100MG
217,90 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
7-thia-1,3-diazaspiro[4.5]decane-2,4-dione 7,7-dioxide
Inchi Code
1S/C7H10N2O4S/c10-5-7(9-6(11)8-5)2-1-3-14(12,13)4-7/h1-4H2,(H2,8,9,10,11)
InChIKey
IXAVCDGXOSIGJE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5084016
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5084016
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)