Wichtige Dokumente
ENAH5802EF04
Enamine
1-benzyl-2-(trifluoromethyl)aziridine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-6745909-100MG
406,40 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-6745909-100MG
406,40 €
Iupac Name
1-benzyl-2-(trifluoromethyl)aziridine
Inchi Code
1S/C10H10F3N/c11-10(12,13)9-7-14(9)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
InChIKey
FXTYNGNFIMWUGV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6745909
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)