Wichtige Dokumente
ENAH5802EC7E
Enamine
4-(dimethylphosphoryl)-2-nitroaniline
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-6754671-50MG
349,20 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-6754671-50MG
349,20 €
Iupac Name
(4-amino-3-nitrophenyl)dimethylphosphine oxide
Inchi Code
1S/C8H11N2O3P/c1-14(2,13)6-3-4-7(9)8(5-6)10(11)12/h3-5H,9H2,1-2H3
InChIKey
VDWHHDSTRVJNJW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6754671
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)