Merck
ENAH5802EBF3
Enamine
tert-butyl 2-benzyl-3-oxoazetidine-1-carboxylate
Größe auswählen
50 MG
406,40 €
100 MG
585,80 €
250 MG
815,90 €
500 MG
1.259,20 €
1 G
1.601,10 €
2.5 G
3.094,80 €
5 G
4.558,60 €
10 G
6.737,40 €
Lieferanten-SKU: EN300-7356473-50MG
406,40 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
406,40 €
100 MG
585,80 €
250 MG
815,90 €
500 MG
1.259,20 €
1 G
1.601,10 €
2.5 G
3.094,80 €
5 G
4.558,60 €
10 G
6.737,40 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
261.32
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-7356473-50MG
406,40 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl 2-benzyl-3-oxoazetidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C15H19NO3/c1-15(2,3)19-14(18)16-10-13(17)12(16)9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,9-10H2,1-3H3
InChIKey
BERNCZJWUMYWDH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7356473
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7356473
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)