Merck
ENAH5802EAF9
Enamine
N-[2-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]hydroxylamine
Größe auswählen
100 MG
363,50 €
250 MG
500,00 €
500 MG
761,30 €
1 G
964,10 €
2.5 G
1.845,50 €
5 G
2.708,70 €
10 G
3.995,70 €
Lieferanten-SKU: EN300-7442253-100MG
363,50 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
363,50 €
250 MG
500,00 €
500 MG
761,30 €
1 G
964,10 €
2.5 G
1.845,50 €
5 G
2.708,70 €
10 G
3.995,70 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.11
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-7442253-100MG
363,50 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
N-(2-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl)hydroxylamine
Inchi Code
1S/C6H5F3N2O/c7-6(8,9)5-4(11-12)2-1-3-10-5/h1-3,11-12H
InChIKey
FVBRKEBHBQZWNL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7442253
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7442253
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)