Merck
ENAH5802E866
Enamine
2,8-dimethylimidazo[1,2-b]pyridazine-6-carboxylic acid hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
480,50 €
250 MG
666,40 €
500 MG
1.023,90 €
1 G
1.300,80 €
2.5 G
2.505,90 €
5 G
3.686,30 €
10 G
5.442,60 €
Lieferanten-SKU: EN300-6764294-100MG
480,50 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
480,50 €
250 MG
666,40 €
500 MG
1.023,90 €
1 G
1.300,80 €
2.5 G
2.505,90 €
5 G
3.686,30 €
10 G
5.442,60 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
227.65
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-6764294-100MG
480,50 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2,8-dimethylimidazo[1,2-b]pyridazine-6-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H9N3O2.ClH/c1-5-3-7(9(13)14)11-12-4-6(2)10-8(5)12;/h3-4H,1-2H3,(H,13,14);1H
InChIKey
OGBQYVKFLPTHRL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6764294
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6764294
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)