Merck
ENAH5802E7AF
Enamine
2-methoxy-2-(oxolan-2-yl)acetic acid
Größe auswählen
50 MG
436,30 €
100 MG
627,40 €
250 MG
877,00 €
500 MG
1.355,40 €
1 G
1.724,60 €
2.5 G
3.337,90 €
5 G
4.917,40 €
10 G
7.270,40 €
Lieferanten-SKU: EN300-6277108-50MG
436,30 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
436,30 €
100 MG
627,40 €
250 MG
877,00 €
500 MG
1.355,40 €
1 G
1.724,60 €
2.5 G
3.337,90 €
5 G
4.917,40 €
10 G
7.270,40 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.17
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-6277108-50MG
436,30 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-methoxy-2-(tetrahydrofuran-2-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C7H12O4/c1-10-6(7(8)9)5-3-2-4-11-5/h5-6H,2-4H2,1H3,(H,8,9)
InChIKey
PXJBJYKDKVKHGD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6277108
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6277108
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)