Merck
ENAH38A2DA36
Enamine
2-{5-oxa-8-azaspiro[3.5]nonan-6-yl}acetic acid hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
468,80 €
250 MG
648,20 €
500 MG
995,30 €
1 G
1.264,40 €
2.5 G
2.434,40 €
5 G
3.582,30 €
10 G
5.290,50 €
Lieferanten-SKU: EN300-7352919-100MG
468,80 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
468,80 €
250 MG
648,20 €
500 MG
995,30 €
1 G
1.264,40 €
2.5 G
2.434,40 €
5 G
3.582,30 €
10 G
5.290,50 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
221.68
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-7352919-100MG
468,80 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(5-oxa-8-azaspiro[3.5]nonan-6-yl)acetic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H15NO3.ClH/c11-8(12)4-7-5-10-6-9(13-7)2-1-3-9;/h7,10H,1-6H2,(H,11,12);1H
InChIKey
RHSVADPVQJJGSP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7352919
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7352919
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)