Merck
ENAH38A2CEBE
Enamine
methyl 2-[(5-hydroxypyrimidin-2-yl)(methyl)amino]acetate
Größe auswählen
50 MG
472,70 €
100 MG
683,30 €
250 MG
955,00 €
500 MG
1.478,90 €
1 G
1.884,50 €
2.5 G
3.649,90 €
Lieferanten-SKU: EN300-6758844-50MG
472,70 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
472,70 €
100 MG
683,30 €
250 MG
955,00 €
500 MG
1.478,90 €
1 G
1.884,50 €
2.5 G
3.649,90 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
197.19
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-6758844-50MG
472,70 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl N-(5-hydroxypyrimidin-2-yl)-N-methylglycinate
Inchi Code
1S/C8H11N3O3/c1-11(5-7(13)14-2)8-9-3-6(12)4-10-8/h3-4,12H,5H2,1-2H3
InChIKey
PVCPVMGEFUSFFN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6758844
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6758844
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)