Merck
ENAH38A2CEAE
Enamine
5-fluoro-1-benzothiophene-4-carbaldehyde
Größe auswählen
50 MG
433,70 €
100 MG
622,20 €
250 MG
869,20 €
500 MG
1.341,10 €
1 G
1.707,70 €
Lieferanten-SKU: EN300-6758709-50MG
433,70 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
433,70 €
100 MG
622,20 €
250 MG
869,20 €
500 MG
1.341,10 €
1 G
1.707,70 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.2
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-6758709-50MG
433,70 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
5-fluorobenzo[b]thiophene-4-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H5FOS/c10-8-1-2-9-6(3-4-12-9)7(8)5-11/h1-5H
InChIKey
BVPOCDHZTMNPTC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6758709
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6758709
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)