Wichtige Dokumente
ENAH38A2CCCF
Enamine
6-(diethoxymethyl)morpholin-3-one
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
6-(diethoxymethyl)morpholin-3-one
Inchi Code
1S/C9H17NO4/c1-3-12-9(13-4-2)7-5-10-8(11)6-14-7/h7,9H,3-6H2,1-2H3,(H,10,11)
InChIKey
PCXJHJAKORZECJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6735216
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6735216
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)