Merck
ENAH38A2C07A
Enamine
tert-butyl 3,10-diazabicyclo[4.3.1]decane-10-carboxylate
Größe auswählen
50 MG
357,00 €
100 MG
511,70 €
250 MG
711,90 €
500 MG
1.092,80 €
1 G
1.389,20 €
2.5 G
2.678,80 €
5 G
3.941,10 €
10 G
5.823,50 €
Lieferanten-SKU: EN300-6487148-50MG
357,00 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
357,00 €
100 MG
511,70 €
250 MG
711,90 €
500 MG
1.092,80 €
1 G
1.389,20 €
2.5 G
2.678,80 €
5 G
3.941,10 €
10 G
5.823,50 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.35
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-6487148-50MG
357,00 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl 3,10-diazabicyclo[4.3.1]decane-10-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H24N2O2/c1-13(2,3)17-12(16)15-10-5-4-6-11(15)9-14-8-7-10/h10-11,14H,4-9H2,1-3H3
InChIKey
LIGAGWJQAVPQAE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6487148
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6487148
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)