Wichtige Dokumente
ENAH38A2BDF7
Enamine
rac-tert-butyl 4-[(2R,6R)-6-methylpiperidin-2-yl]piperidine-1-carboxylate
Alle Fotos(1)
About This Item
Molekulargewicht:
282.43
MDL-Nummer:
Iupac Name
tert-butyl (2R,6R)-6-methyl-[2,4'-bipiperidine]-1'-carboxylate
Inchi Code
1S/C16H30N2O2/c1-12-6-5-7-14(17-12)13-8-10-18(11-9-13)15(19)20-16(2,3)4/h12-14,17H,5-11H2,1-4H3/t12-,14-/m1/s1
InChIKey
UHAJMDXZJPKNJU-TZMCWYRMSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1699410
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1699410
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)