Merck
ENAH315523A4
Enamine
tert-butyl 3-(hydroxyimino)cyclobutane-1-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
185.22
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
80-82
Iupac Name
tert-butyl 3-nitrosocyclobutane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H15NO3/c1-9(2,3)13-8(11)6-4-7(5-6)10-12/h6-7H,4-5H2,1-3H3
InChIKey
JUONKIGHQYTFRY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6745670
Melting Point
80-82
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6745670
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)