Merck
ENAH315520A2
Enamine
2-methyl-4,5,6,7-tetrahydro-2H-indazol-6-amine dihydrochloride
Größe auswählen
50 MG
419,40 €
100 MG
602,70 €
250 MG
841,90 €
500 MG
1.300,80 €
1 G
1.653,10 €
2.5 G
3.200,10 €
5 G
4.712,00 €
Lieferanten-SKU: EN300-6735090-50MG
419,40 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
419,40 €
100 MG
602,70 €
250 MG
841,90 €
500 MG
1.300,80 €
1 G
1.653,10 €
2.5 G
3.200,10 €
5 G
4.712,00 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
224.13
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-6735090-50MG
419,40 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-methyl-4,5,6,7-tetrahydro-2H-indazol-6-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13N3.2ClH/c1-11-5-6-2-3-7(9)4-8(6)10-11;;/h5,7H,2-4,9H2,1H3;2*1H
InChIKey
HIKSBFXHMWPQEO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6735090
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6735090
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)