Merck
ENAH31551F7E
Enamine
2-methyl-2-(pyrrolidin-2-yl)propanoic acid hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
468,80 €
250 MG
648,20 €
500 MG
995,30 €
1 G
1.264,40 €
2.5 G
2.434,40 €
5 G
3.582,30 €
10 G
5.290,50 €
Lieferanten-SKU: EN300-6734681-100MG
468,80 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
468,80 €
250 MG
648,20 €
500 MG
995,30 €
1 G
1.264,40 €
2.5 G
2.434,40 €
5 G
3.582,30 €
10 G
5.290,50 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
193.67
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-6734681-100MG
468,80 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-methyl-2-(pyrrolidin-2-yl)propanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO2.ClH/c1-8(2,7(10)11)6-4-3-5-9-6;/h6,9H,3-5H2,1-2H3,(H,10,11);1H
InChIKey
ZJBLADNDCPRNOY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6734681
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6734681
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)