Merck
ENAH31551F67
Enamine
sodium (1s,4s)-4-(1H-1,2,4-triazol-5-yl)cyclohexane-1-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
217.2
MDL-Nummer:
Iupac Name
sodium (1s,4s)-4-(1H-1,2,4-triazol-5-yl)cyclohexane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H13N3O2.Na/c13-9(14)7-3-1-6(2-4-7)8-10-5-11-12-8;/h5-7H,1-4H2,(H,13,14)(H,10,11,12);/q;+1/p-1/t6-,7+;
InChIKey
VLNNURNZUCZDBT-UKMDXRBESA-M
Salt Data
[Na+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6740861
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6740861
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)