Merck
ENAH31551A63
Enamine
tert-butyl N-[1-(oxan-4-yl)-3-oxopropan-2-yl]carbamate
Größe auswählen
100 MG
455,80 €
250 MG
631,30 €
500 MG
969,30 €
1 G
1.229,30 €
2.5 G
2.365,50 €
5 G
3.479,60 €
10 G
5.138,40 €
Lieferanten-SKU: EN300-6487074-100MG
455,80 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
455,80 €
250 MG
631,30 €
500 MG
969,30 €
1 G
1.229,30 €
2.5 G
2.365,50 €
5 G
3.479,60 €
10 G
5.138,40 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
257.33
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-6487074-100MG
455,80 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
tert-butyl (1-oxo-3-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)propan-2-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C13H23NO4/c1-13(2,3)18-12(16)14-11(9-15)8-10-4-6-17-7-5-10/h9-11H,4-8H2,1-3H3,(H,14,16)
InChIKey
XWBNKEIPCHGFMT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6487074
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6487074
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)