Merck
ENAH31551A3C
Enamine
3-cyanocyclobutane-1-sulfonyl fluoride
Größe auswählen
50 MG
433,70 €
100 MG
622,20 €
250 MG
869,20 €
500 MG
1.341,10 €
1 G
1.707,70 €
Lieferanten-SKU: EN300-6732929-50MG
433,70 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
433,70 €
100 MG
622,20 €
250 MG
869,20 €
500 MG
1.341,10 €
1 G
1.707,70 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.17
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-6732929-50MG
433,70 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
3-cyanocyclobutane-1-sulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C5H6FNO2S/c6-10(8,9)5-1-4(2-5)3-7/h4-5H,1-2H2
InChIKey
HJXNVZXEHMYEGJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6732929
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6732929
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)