Merck
ENAH3155193B
Enamine
2-(bromomethyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazine
Größe auswählen
50 MG
718,40 €
100 MG
926,40 €
250 MG
1.302,10 €
500 MG
2.024,90 €
1 G
2.582,60 €
2.5 G
5.021,40 €
5 G
7.409,50 €
10 G
10.962,40 €
Lieferanten-SKU: EN300-6186280-50MG
718,40 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
718,40 €
100 MG
926,40 €
250 MG
1.302,10 €
500 MG
2.024,90 €
1 G
2.582,60 €
2.5 G
5.021,40 €
5 G
7.409,50 €
10 G
10.962,40 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
241.01
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-6186280-50MG
718,40 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(bromomethyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazine
Inchi Code
1S/C6H4BrF3N2/c7-3-4-5(6(8,9)10)12-2-1-11-4/h1-2H,3H2
InChIKey
PDJAQWQRBJDVNK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6186280
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6186280
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)