Merck
ENAH31551868
Enamine
[6-(1H-pyrazol-1-yl)pyridin-2-yl]methanamine
Größe auswählen
50 MG
357,00 €
100 MG
511,70 €
250 MG
711,90 €
500 MG
1.092,80 €
1 G
1.389,20 €
2.5 G
2.678,80 €
5 G
3.941,10 €
10 G
5.823,50 €
Lieferanten-SKU: EN300-3047752-50MG
357,00 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
357,00 €
100 MG
511,70 €
250 MG
711,90 €
500 MG
1.092,80 €
1 G
1.389,20 €
2.5 G
2.678,80 €
5 G
3.941,10 €
10 G
5.823,50 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.21
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-3047752-50MG
357,00 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
[6-(1H-pyrazol-1-yl)-2-pyridinyl]methanamine
Inchi Code
1S/C9H10N4/c10-7-8-3-1-4-9(12-8)13-6-2-5-11-13/h1-6H,7,10H2
InChIKey
CIOUYNITWBRHMC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3047752
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3047752
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)