Merck
ENAH31551832
Enamine
hex-4-yn-2-amine
Größe auswählen
100 MG
461,00 €
250 MG
640,40 €
500 MG
983,60 €
1 G
1.247,50 €
2.5 G
2.401,90 €
5 G
3.531,60 €
10 G
5.213,80 €
Lieferanten-SKU: EN300-2962549-100MG
461,00 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
461,00 €
250 MG
640,40 €
500 MG
983,60 €
1 G
1.247,50 €
2.5 G
2.401,90 €
5 G
3.531,60 €
10 G
5.213,80 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
97.16
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-2962549-100MG
461,00 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-methyl-3-pentynylamine
Inchi Code
1S/C6H11N/c1-3-4-5-6(2)7/h6H,5,7H2,1-2H3
InChIKey
NQECNYGAVGZCPD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2962549
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)