Wichtige Dokumente
ENAH315516D4
Enamine
1-oxo-6-(trifluoromethyl)-3,4-dihydro-1H-2-benzopyran-3-carboxylic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-397389-100MG
461,00 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-397389-100MG
461,00 €
Iupac Name
1-oxo-6-(trifluoromethyl)isochromane-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H7F3O4/c12-11(13,14)6-1-2-7-5(3-6)4-8(9(15)16)18-10(7)17/h1-3,8H,4H2,(H,15,16)
InChIKey
VLIMKGQVIOQONM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-397389
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)