Wichtige Dokumente
ENAH30519DFA
Enamine
2,2,4-trifluorobutan-1-amine
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
2,2,4-trifluorobutan-1-amine
Inchi Code
1S/C4H8F3N/c5-2-1-4(6,7)3-8/h1-3,8H2
InChIKey
ZNCLUMDLSBGTOY-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1945495
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)