Merck
ENAH304A3683
Enamine
3-(methoxymethyl)azetidine-3-carbonitrile
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.16
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
3-(methoxymethyl)azetidine-3-carbonitrile
Inchi Code
1S/C6H10N2O/c1-9-5-6(2-7)3-8-4-6/h8H,3-5H2,1H3
InChIKey
ABCJMTIVLFXYSE-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-785332
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)