Merck
ENAH3045A466
Enamine
2-amino-1,2-diphenylethan-1-one
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
211.26
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-amino-1,2-diphenylethanone
Inchi Code
1S/C14H13NO/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H,15H2
InChIKey
LKPGGRAYFGWREN-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-146131
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)