Merck
ENAH3036817B
Enamine
2-amino-6-bromobenzene-1-sulfonamide
Größe auswählen
50 MG
349,20 €
100 MG
498,70 €
250 MG
692,40 €
500 MG
1.064,20 €
1 G
1.352,80 €
2.5 G
2.608,60 €
5 G
3.838,40 €
10 G
5.671,40 €
Lieferanten-SKU: EN300-6729074-50MG
349,20 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
349,20 €
100 MG
498,70 €
250 MG
692,40 €
500 MG
1.064,20 €
1 G
1.352,80 €
2.5 G
2.608,60 €
5 G
3.838,40 €
10 G
5.671,40 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
251.1
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-6729074-50MG
349,20 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
152-154
Iupac Name
2-amino-6-bromobenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C6H7BrN2O2S/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)12(9,10)11/h1-3H,8H2,(H2,9,10,11)
InChIKey
DEPALZAXAXCTLH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6729074
Melting Point
152-154
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6729074
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)