Merck
ENAH3035EDB1
Enamine
lithium(1+) ion 1,3-oxazole-2-carboxylate
Größe auswählen
100 MG
97,00 €
250 MG
117,80 €
500 MG
160,70 €
1 G
193,20 €
2.5 G
363,50 €
5 G
645,60 €
10 G
1.059,00 €
Lieferanten-SKU: EN300-6505097-100MG
97,00 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
97,00 €
250 MG
117,80 €
500 MG
160,70 €
1 G
193,20 €
2.5 G
363,50 €
5 G
645,60 €
10 G
1.059,00 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
119.01
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-6505097-100MG
97,00 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
lithium oxazole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C4H3NO3.Li/c6-4(7)3-5-1-2-8-3;/h1-2H,(H,6,7);/q;+1/p-1
InChIKey
SJWUBFWOUDJTQB-UHFFFAOYSA-M
Lagertemp.
4
Salt Data
[Li+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6505097
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6505097
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)