Merck
ENAH3035E878
Enamine
2-(morpholin-3-yl)-1,3-benzoxazole hydrochloride
Größe auswählen
50 MG
433,70 €
100 MG
622,20 €
250 MG
869,20 €
500 MG
1.341,10 €
1 G
1.707,70 €
2.5 G
3.302,80 €
5 G
4.865,40 €
Lieferanten-SKU: EN300-6499714-50MG
433,70 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
433,70 €
100 MG
622,20 €
250 MG
869,20 €
500 MG
1.341,10 €
1 G
1.707,70 €
2.5 G
3.302,80 €
5 G
4.865,40 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.69
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-6499714-50MG
433,70 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(morpholin-3-yl)benzo[d]oxazole hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H12N2O2.ClH/c1-2-4-10-8(3-1)13-11(15-10)9-7-14-6-5-12-9;/h1-4,9,12H,5-7H2;1H
InChIKey
CDDRMQVVHFJGBQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6499714
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6499714
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)