Wichtige Dokumente
ENAH3035E7E3
Enamine
1-cyclopropylcyclohexan-1-amine hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-6495743-100MG
393,40 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-6495743-100MG
393,40 €
Iupac Name
1-cyclopropylcyclohexan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17N.ClH/c10-9(8-4-5-8)6-2-1-3-7-9;/h8H,1-7,10H2;1H
InChIKey
YZFGOIUWPIYSIE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6495743
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)