Merck
ENAH3035E445
Enamine
3-(difluoromethyl)-N-methoxy-1-methyl-N-[1-(2,4,6-trichlorophenyl)propan-2-yl]-1H-pyrazole-4-carboxamide
Größe auswählen
100 MG
1.577,70 €
Lieferanten-SKU: EN300-6495150-100MG
1.577,70 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
1.577,70 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
426.68
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-6495150-100MG
1.577,70 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
110-112
Iupac Name
3-(difluoromethyl)-N-methoxy-1-methyl-N-(1-(2,4,6-trichlorophenyl)propan-2-yl)-1H-pyrazole-4-carboxamide
Inchi Code
1S/C16H16Cl3F2N3O2/c1-8(4-10-12(18)5-9(17)6-13(10)19)24(26-3)16(25)11-7-23(2)22-14(11)15(20)21/h5-8,15H,4H2,1-3H3
InChIKey
DGOAXBPOVUPPEB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6495150
Melting Point
110-112
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6495150
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)