Merck
ENAH3035DD43
Enamine
6,8-dichloro-2-methylimidazo[1,2-b]pyridazine
Größe auswählen
100 MG
483,10 €
250 MG
670,30 €
500 MG
1.030,40 €
1 G
1.308,60 €
2.5 G
2.699,60 €
5 G
5.289,20 €
10 G
10.281,20 €
Lieferanten-SKU: EN300-6481075-100MG
483,10 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
483,10 €
250 MG
670,30 €
500 MG
1.030,40 €
1 G
1.308,60 €
2.5 G
2.699,60 €
5 G
5.289,20 €
10 G
10.281,20 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.04
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-6481075-100MG
483,10 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
6,8-dichloro-2-methylimidazo[1,2-b]pyridazine
Inchi Code
1S/C7H5Cl2N3/c1-4-3-12-7(10-4)5(8)2-6(9)11-12/h2-3H,1H3
InChIKey
HZYARHMBEOWYRA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6481075
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6481075
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)