Wichtige Dokumente
ENAH3035DA96
Enamine
2-oxo-1,3-dioxolane-4-carboxylic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-5253939-50MG
436,30 €
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-5253939-50MG
436,30 €
Iupac Name
2-oxo-1,3-dioxolane-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C4H4O5/c5-3(6)2-1-8-4(7)9-2/h2H,1H2,(H,5,6)
InChIKey
INDZWIZFONXCIY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5253939
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)